Imprimer
L(+)-Arginine pour biochimie, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ100
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
1.01542.0100EA 57.4 EUR
1.01542.0100 1.01542.1000 1.01542.9010
L(+)-Arginine pour biochimie, Millipore®
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Poids moléculaire: 174.2 g/mol
Point d'ébullition: 368
Point de fusion: 238
Densité: 1.3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Indice Merck: 13,00785