Imprimer
L(+)-Arginine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine
A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36
A15738.0EEA 712 EUR
A15738.0E A15738.14 A15738.22 A15738.36
L(+)-Arginine ≥98%
L(+)-Arginine
Purity: 98+% CAS No.: 74-79-3 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Physical Form: Powder Sensitivity: Air Sensitive Appearance: White Melting Point: 226° dec. Beilstein Reference: 1725413 Merck Reference: 14,780 Optical Rotation: +26° (c=1.6 in 6N HCl) MDL No.: MFCD00002635
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 226 °C (déc.)
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Indice Merck: 14,780