Imprimer
L(+)-Arginine 98+%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (S)-(+)-Arginine
104991000 104995000 104990025 104990100
ACRO104991000EA 99.9 EUR
ACRO104991000 ACRO104995000 ACRO104990025 ACRO104990100
L(+)-Arginine 98+%
L(+)-Arginine
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point d'ébullition: 368 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 223…224 °C (déc.)
Densité: 1,3 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002635
Numéro CAS: 74-79-3
EINECS: 200-811-1
Indice Merck: 13,00785
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to almost white Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (1 g, 105°C)
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation +25.8° to +28.5° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (on dried substance)
Titration with HClO4 98.0 to 102.0 % (on dried substance)
Chloride (Cl) ≤500 ppm
Sulfate (SO4) ≤300 ppm
Iron (Fe) ≤30 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤15 ppm