Imprimer
D(-)-Arginine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(-)-Arginine
A16137.03 A16137.06
A16137.03EA 71.6 EUR
A16137.03 A16137.06
D(-)-Arginine ≥98%
D(-)-Arginine
Purity: 98% CAS No.: 157-06-2 Molecular Formula: C6H14N4O2 Formula Weight: 174.20 Melting Point: ca 235° Beilstein Reference: 1725412
Formule: C₆H₁₄N₄O₂
Point de fusion: ∼ 235 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00063116
Numéro CAS: 157-06-2
EINECS: 205-866-5