Imprimer
D(-)-Tartrate de diméthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
L11472.06 L11472.14
L11472.06EA 40.1 EUR
L11472.06 L11472.14
D(-)-Tartrate de diméthyle ≥99%
D(-)-Tartrate de diméthyle
Purity: 99% CAS No.: 13171-64-7 Molecular Formula: C6H10O6 Formula Weight: 178.14 Flash Point: 170°(338°F) Melting Point: 48-56° Boiling Point: 158°/11mm Beilstein Reference: 1726254 Optical Rotation: -21° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00008445
Formule: C₆H₁₀O₆
Point d'ébullition: 158 °C (11 mmHg)
Point de fusion: 48…56 °C
Densité: 1,30
Point éclair: >170 °C (338 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008445
Numéro CAS: 13171-64-7
EINECS: 236-118-6