Imprimer
D(-)-Tartrate de diéthyle ≥99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
A17992.06 A17992.14 A17992.22
A17992.06EA 31.2 EUR
A17992.06 A17992.14 A17992.22
D(-)-Tartrate de diéthyle ≥99%
D(-)-Tartrate de diéthyle
Purity: 99% CAS No.: 13811-71-7 Molecular Formula: C8H14O6 Formula Weight: 206.19 Flash Point: 93°(199°F) Refractive Index: 1.4460 Melting Point: 17° Boiling Point: 280° Beilstein Reference: 1727143 Optical Rotation: -26.5° (c=1 in water) MDL No.: MFCD00064451
Formule: C₈H₁₄O₆
Point d'ébullition: 280 °C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,205
Point éclair: 93 °C (199 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064451
Numéro CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8