Imprimer
D(-)-Tartrate de diéthyle (à base d'acide tartrique non naturel) 99%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
200340250 200341000 200345000
ACRO200340250EA 90.9 EUR
ACRO200340250 ACRO200341000 ACRO200345000
D(-)-Tartrate de diéthyle (à base d'acide tartrique non naturel) 99%
D(-)-Tartrate de diéthyle
Formule: C₈H₁₄O₆
Point d'ébullition: 280 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,2 g/cm³
Point éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064451
Numéro CAS: 13811-71-7
EINECS: 237-458-8
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4470 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -7.5° to -9° (20°C, 589 nm) (neat)