Imprimer
Système de pipetage pour plaques à 96 et 384 puits, PLATEMASTER®
Fournisseur: GILSON
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
F110761 F110762
631-1375EA 16594 EUR
631-1375 613-5913
Système de pipetage pour plaques à 96 et 384 puits, PLATEMASTER®
Automated Liquid Handling Systems
Ce système compact et ergonomique est facile à utiliser et précis pour le pipetage haut débit de plaques à 96 et 384 puits.
  • Aide à économiser du temps, de l'argent et des ressources dans le laboratoire
  • Remplissage d'une plaque à 96 puits en moins de 10 secondes
  • Remplissage d'une plaque à 384 puits en moins d'une minute, en seulement 4 étapes de pipetage
  • Réduit considérablement le nombre d'étapes de pipetage nécessaires pour remplir une microplaque lorsque l'on compare à l'utilisation de pipettes multi-canaux classiques
  • N'utilise pas un moteur et ne nécessite pas d'électricité, pour un pipetage à haut débit silencieux
  • Réduit les risques d'erreurs humaines en éliminant la possibilité de sauter ou de répéter le pipetage d'un puits
  • Toutes les réactions enzymatiques ou toutes les applications basées sur des cellules peuvent être démarrées et arrêtées dans les 96 puits simultanément
En utilisant les pointes Pipetman® de haute qualité, un niveau d'exactitude et de précision équivalent à une pipette 8 ou 12 canaux est atteint en un seul mouvement. En outre, le risque de double-pipetage de colonnes ou de lignes entières est évité.
Grâce à une variété d'accessoires tels que des adaptateurs pour charger des microplaques 384 puits, des réservoirs à réactifs ou des blocs de chauffage d'échantillon, PLATMASTER® peut être entièrement adapté pour répondre à de nombreux besoins.
Température de fonctionnement recommandée : 20 à 25 °C
Dimensions (l×L×H) : 300×450×400 mm
Poids: 16 kg