L(+)-Tartrate de diméthyle 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₁₀O₆ Point d'ébullition: 157…159 °C (15hPa) Point de fusion: 48…50 °C Densité: 1,3403 g/cm³ (15 °C) Point éclair: >112 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064437 Numéro CAS: 608-68-4 EINECS: 210-166-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder or crystals and/or chunks |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.5 % |
Specific optical rotation | +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water) |
Elemental Analysis | 5.22 to 5.65 % (N) |