Imprimer
VWR®, Support mural pour pipettes
Fournisseur: VWR Collection
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
612-5779EA 48.8 EUR
612-5779 612-5783
VWR®, Support mural pour pipettes
Portoirs pour pipettes
Ce support mural universel, en plastique ABS robuste, porte deux pipettes monocanal, ou 2 pipettes multicanaux, ou encore une combinaison des 2.
  • Support fiable, convenant à presque tous les modèles de pipette
  • S'adapte aux diverses largeurs de pipette, il suffit d'ajouter ou retirer les éléments d'ajustage correspondants sur les segments supérieurs
  • Permet de retirer ou replacer une pipette d'une seule main
  • les pipettes sont maintenues en position verticale pour prévenir le risque de contamination
  • Le dispositif n'est pas autoclavable; mais il est possible de le nettoyer à l'eau/au savon, ou avec un simple désinfectant de laboratoire
Le support pour pipettes est livré avec deux fixations murales, chacune pouvant recevoir 2 pipettes. La partie inférieure et la partie supérieure sont de couleur identique ou différente, et se mettent facilement dans la bonne position. Le modéle avec plusieurs coloris permet aux laboratoires de codifier leus supports pour pipettes par la couleur, afin de mieux les reconnaître, ou à tout utilisateur de combiner les couleurs du support selon son gré.
Informations de livraison: Le modèle de différentes couleurs commprend: 6 supports inférieurs (2× bleu, 2× vert, 2× clair) et 6 supports supérieurs (2× bleu, 2× vert, 1× violet, 1× jaune).
Le modèle entièrement violet comprend: 6 supports inférieurs et 6 supportrs supérieurs (tous de coloris violet).