L(+)-Tartrate de diéthyle ≥98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
|
Purity: 98%
CAS No.: 87-91-2
Molecular Formula: C8H14O6
Formula Weight: 206.19
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4460
Melting Point: 17°
Boiling Point: 280°
Beilstein Reference: 1727145
Merck Reference: 14,3855
Optical Rotation: +27° (c=1 in water)
MDL No.: MFCD00009143
Formule:
C₈H₁₄O₆ Point d'ébullition: 280 °C Point de fusion: 17 °C Densité: 1,205 Point éclair: 93 °C (199 °F) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00009143 Numéro CAS: 87-91-2 EINECS: 201-783-3 Indice Merck: 14,3855 |