L(+)-Glutamine zS, Sigma-Aldrich®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Q, H-Gln-OH, Gln, Levoglutamide, (S)-(+)-Glutamine
MQ200
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 146.15 g/mol Point d'ébullition: 355 Point de fusion: 185…186 °C Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008044 Numéro CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Indice Merck: 13,04484 |
|
Résultats des tests de spécification
Solubility | 100 g/l (40 °C) |
Melting Point | 185 - 186 °C |
Molar Mass | 146.15 g/mol |
Bulk Density | 640 kg/m3 |
pH | 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C) |