L(+)-Glutamine
Marques : PanReac AppliChemTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Q, H-Gln-OH, Gln, Levoglutamide, (S)-(+)-Glutamine
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 146.15 g/mol Point d'ébullition: 355 Point de fusion: 185…186 °C Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008044 Numéro CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Indice Merck: 13,04484 |