L(+)-Glutamine 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
Q, H-Gln-OH, Gln, Levoglutamide, (S)-(+)-Glutamine
Purity: 99%
CAS No.: 56-85-9
Molecular Formula: C5H10N2O3
Formula Weight: 146.15
Physical Form: Powder
Appearance: White
Melting Point: 185° dec.
Beilstein Reference: 1723797
Merck Reference: 14,4471
Optical Rotation: +33° (c=5 in 5N HCl)
MDL No.: MFCD00008044
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 146.15 g/mol Point d'ébullition: 355 Point de fusion: 185 °C (déc.) Densité: 1.5326 g/cm³ (130 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00008044 Numéro CAS: 56-85-9 EINECS: 200-292-1 Indice Merck: 13,04484 |