L(+)-Asparagine, anhydre 99%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(S)-(+)-Asparagine
Purity: 99%
CAS No.: 70-47-3
Molecular Formula: C4H8N2O3
Formula Weight: 132.12
Melting Point: 234-236° dec.
Beilstein Reference: 1723527
Merck Reference: 14,837
MDL No.: MFCD00064401
Formule:
H₂NCOCH₂CH(NH₂)CO₂H Poids moléculaire: 132.12 g/mol Point d'ébullition: 343 Point de fusion: 234…236 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00064401 Numéro CAS: 70-47-3 EINECS: 200-735-9 Indice Merck: 14,837 |