D(-)-Glutamine 98%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
H-D-Gln-OH, (R)-(-)-Glutamine
Formule:
C₅H₁₀N₂O₃ Poids moléculaire: 146.15 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00065607 Numéro CAS: 5959-95-5 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | White Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Specific optical rotation | -30° to -34° (20°C, 589 nm) (c=10, 2 N HCl) |
Titration with HClO4 | ≥97.5 % |