Imprimer
N-Acétyl-L-cystéine
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(+)-N-Acétylcystéine, Ac-Cys-OH
11557293-500G 11557293-100G
MOLE11557293-500GEA 339 EUR
MOLE11557293-500G MOLE11557293-100G
N-Acétyl-L-cystéine
N-Acétyl-L-cystéine
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Indice Merck: 13,00090