Imprimer
N-Acétyl-L-cystéine, Millipore®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): (R)-(+)-N-Acétylcystéine, Ac-Cys-OH
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
1.12422.0025EA 47.1 EUR
1.12422.0025 1.12422.0100 1.12422.1000 1.12422.9010
N-Acétyl-L-cystéine, Millipore®
N-Acétyl-L-cystéine
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…108 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Indice Merck: 13,00090