Imprimer
N-Acétyl-L-cystéine ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(+)-N-Acétylcystéine, Ac-Cys-OH
A15409.14 A15409.22 A15409.36
A15409.14EA 48.8 EUR
A15409.14 A15409.22 A15409.36
N-Acétyl-L-cystéine ≥98%
N-Acétyl-L-cystéine
Purity: 98+% CAS No.: 616-91-1 Molecular Formula: C5H9NO3S Formula Weight: 163.20 Melting Point: 108-111° Beilstein Reference: 1724426 Merck Reference: 14,88 Optical Rotation: +5.3° (c=2 in water) MDL No.: MFCD00004880
A mucolytic agent for isolation of mycobacteria from sputum
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 108…111 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Indice Merck: 14,88