Imprimer
N-Acétyl-L-cystéine 98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (R)-(+)-N-Acétylcystéine, Ac-Cys-OH
160280250 160280500 160280010 160282500
ACRO160280250EA 82.7 EUR
ACRO160280250 ACRO160280500 ACRO160280010 ACRO160282500
N-Acétyl-L-cystéine 98%
N-Acétyl-L-cystéine
Formule: C₅H₉NO₃S
Point d'ébullition: 371 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 109…111 °C
Densité: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004880
Numéro CAS: 616-91-1
EINECS: 210-498-3
Indice Merck: 13,00090
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 %
Heavy metals ≤10 ppm
Residue after ignition ≤0.5 %
Specific optical rotation +21° to +27° (20°C, 589 nm) (c=5, phosphate buffer pH 7) (on dried substance)
Titration with NaOH ≥97.5 %