Imprimer
Nickel (II) sulfate hexahydraté ≥99.97% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickelous sulphate, Hexahydrate, Nickel sulphate hexahydrate
53130.18 53130.30
53130.18EA 113 EUR
53130.18 53130.30
Nickel (II) sulfate hexahydraté ≥99.97% (base métaux)
Nickel (II) sulfate hexahydraté
Purity: 99.97% min CAS No.: 10101-97-0 Molecular Formula: NiO4S.6H2O Formula Weight: 262.86 (154.77anhy) Physical Form: Lump Density: 2.070 Appearance: Green Odour: Odourless pH: 4.3-4.7 Merck Reference: 14,6517 UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00149813
Formule: NiSO₄·6H₂O
Poids moléculaire: 262.85 g/mol
Point de fusion: 840
Densité: 2.070
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149813
Numéro CAS: 10101-97-0
EINECS: 232-104-9
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 14,6517