Fer (II) sulfate heptahydraté, EMSURE® ISO, ACS, Reag. Ph. Eur. analysis_for, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
MQ300
Formule:
FeSO₄·7H₂O Poids moléculaire: 278.02 g/mol Point de fusion: 64 Densité: 1.9 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149719 Numéro CAS: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 Indice Merck: 13,04091 |
Résultats des tests de spécification
Assay (manganometric) | 99.5 - 102.0 % |
Identity | passes test |
Appearance of solution | passes test |
Insoluble matter | ≤ 0.01 % |
pH-value (5 %; water) | 3.0 - 4.0 |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.001 % |
Total nitrogen (N) | ≤ 0.001 % |
Heavy metals as Pb | ≤ 0.005 % |
As (Arsenic) | ≤ 0.0002 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Cr (Chromium) | ≤ 0.0050 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.001 % |
Fe III (Iron III) | ≤ 0.02 % |
K (Potassium) | ≤ 0.002 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.002 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.05 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.02 % |
Ni (Nickel) | ≤ 0.0050 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.0005 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.0050 % |
Co (Cobalt) | ≤ 0.0025 % |