Imprimer
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Iron vitriol, Ferrous sulphate heptahydrate
12967.06 12967.14
12967.06EA 104 EUR
12967.06 12967.14
Fer (II) sulfate heptahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fer (II) sulfate heptahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-63-0 Molecular Formula: FeO4S.7H2O Formula Weight: 278.02 (151.91anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.897 Appearance: Pale green Melting Point: 64° -6H2O Merck Reference: 14,4057 MDL No.: MFCD00149719
Formule: FeSO₄·7H₂O
Poids moléculaire: 278.02 g/mol
Point de fusion: 64 °C (-6H₂O)
Densité: 1.897
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149719
Numéro CAS: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Indice Merck: 14,4057