Imprimer
Dioxyde de ruthenium hydraté ≥99.99% (base métaux) Ru 54-60%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
43403.14 43403.03 43403.06
43403.14EA 2710 EUR
43403.14 43403.03 43403.06
Dioxyde de ruthenium hydraté ≥99.99% (base métaux) Ru 54-60%, Premion®
Purity: 99.99% CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: RuO2.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Melting Point: 1200° subl. UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Formule: O₂Ru·H₂O
Point de fusion: 1200 °C (subl.)
Densité: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149846
Numéro CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
UN: 1479
ADR: ,