Imprimer
Dioxyde de ruthenium hydraté (≥54% Ru)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
11803.06 11803.03 11803.14
11803.06EA 583 EUR
11803.06 11803.03 11803.14
Dioxyde de ruthenium hydraté (≥54% Ru)
Dioxyde de ruthenium hydraté
CAS No.: 32740-79-7 Molecular Formula: O2Ru.xH2O Formula Weight: 133.07(anhy) Physical Form: Powder Appearance: Black Odour: Odourless UN No.: 1479 MDL No.: MFCD00149846
Oxidation
Formule: O₂Ru·H₂O
Point de fusion: 1200 °C (subl.)
Densité: 6,97 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149846
Numéro CAS: 32740-79-7
EINECS: 234-840-6
ADR: ,