Dioxyde de ruthenium hydraté (> 54% Ru)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
O₂Ru·H₂O Densité: 6,97 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149846 Numéro CAS: 32740-79-7 EINECS: 234-840-6 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Black Powder |
Assay | ≥54 % (Ru) |