Imprimer
Platine (IV) oxyde hydraté hydrogenation catalyst, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dioxyde de platine hydraté, Catalyseur type Adams
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ200
8.07346.0001 8.07346.0370 8.07346.0630 8.07346.1000 8.07346.8500
8.07346.0001EA 257 EUR
8.07346.0001 8.07346.0370 8.07346.0630 8.07346.1000 8.07346.8500
Platine (IV) oxyde hydraté hydrogenation catalyst, pour la synthèse, Sigma-Aldrich®
Platine (IV) oxyde hydraté
Formule: O₂Pt·H₂O
Poids moléculaire: 245.09 g/mol
Point de fusion: 450
Densité: 10.2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00066964
Numéro CAS: 52785-06-5
EINECS: 215-223-0
UN: 3085
ADR: 5.1 (8) II
Indice Merck: 12,07686
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 450 °C
Molar Mass 227.08 g/mol