Platine (IV) oxyde hydraté 99.9% (71 - 75% Pt) (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde de platine hydraté, Catalyseur type Adams
Purity: 99.9%
CAS No.: 52785-06-5
Molecular Formula: O2Pt.xH2O
Formula Weight: 227.09(anhy)
Physical Form: Powder
Appearance: Dark brown
Merck Reference: 14,7527
UN No.: 1479
MDL No.: MFCD00066964
Formule:
O₂Pt·H₂O Poids moléculaire: 245.09 g/mol Point de fusion: 450 Densité: 10.2 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066964 Numéro CAS: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1 II Indice Merck: 14,7527 |