Platine (IV) oxyde hydraté Pt 79-84%
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Dioxyde de platine hydraté, Catalyseur type Adams
Formule:
O₂Pt·H₂O Poids moléculaire: 245.09 g/mol Point de fusion: 450 Densité: 10.2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066964 Numéro CAS: 52785-06-5 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1 I Indice Merck: 12,07686 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Brown to black Powder |
Assay | 79 to 84 % (Pt) |
Surface area | ≥90 m²/g (BET) |