Platine (IV) oxyde monohydraté (≥75% Pt)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
CAS No.: 12137-21-2
Molecular Formula: O2Pt.H2O
Formula Weight: 245.10 (227.09anhy)
Physical Form: Powder, S.A.
Hydrogenation catalyst. Suitable for the reduction of double and triple bonds, aromatics, carbonyls, nitriles, and nitro groups
Formule:
O₂Pt·1H₂O Point de fusion: 450 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00066964 Numéro CAS: 12137-21-2 EINECS: 215-223-0 UN: 1479 ADR: 5.1,II Indice Merck: 14,7527 |