Imprimer
Iridium (IV) oxyde dihydraté ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 73%, Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Dioxyde d'iridium dihydraté
43051.03 43051.06
43051.03EA 759 EUR
43051.03 43051.06
Iridium (IV) oxyde dihydraté ≥99.99% (base métaux) Ir ≥ 73%, Premion®
Iridium (IV) oxyde dihydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 30980-84-8 Molecular Formula: IrO2.2H2O Formula Weight: 260.23 (224.20anhy) Physical Form: Powder
Formule: IrO₂·2H₂O
Poids moléculaire: 260.25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011065
Numéro CAS: 30980-84-8
EINECS: 234-743-9