Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥97.0% (par analyse complexométrique), cristallisé, Purum p.a.
Marques : Honeywell ChemicalsTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
- Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
Formule:
Ni(NO₃)₂·6H₂O Point d'ébullition: Decomposes on heating Densité: 2,050 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149805 Numéro CAS: 13478-00-7 EINECS: 236-068-5 UN: 2725 ADR: 5.1,III Indice Merck: 12,06596 |
Résultats des tests de spécification
Assay | 97.0 - 103.0 % |
Calcium (Ca) | Max. 50 ppm |
Cadmium (Cd) | Max. 50 ppm |
Cobalt (Co) | Max. 500 ppm |
Copper (Cu) | Max. 50 ppm |
Iron (Fe) | Max. 50 ppm |
Potassium (K) | Max. 100 ppm |
Sodium (Na) | Max. 100 ppm |
Lead (Pb) | Max. 50 ppm |
Zinc (Zn) | Max. 50 ppm |
Chloride (Cl) | Max. 50 ppm |
Sulfate (SO₄) | Max. 50 ppm |