Imprimer
Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nickel (II) nitrate à 6 molécules d'eau
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
A15540.0BEA 129 EUR
A15540.0B A15540.0I A15540.22 A15540.36 A15540.A4
Nickel (II) nitrate hexahydraté ≥98%
Nickel (II) nitrate hexahydraté
Purity: 98% CAS No.: 13478-00-7 Molecular Formula: N2NiO6.6H2O Formula Weight: 290.80 (182.70anhy) Odour: Odourless Melting Point: 56.7° Boiling Point: 137° Merck Reference: 14,6513 UN No.: 2725 MDL No.: MFCD00149805
Formule: Ni(NO₃)₂·6H₂O
Point d'ébullition: 137 °C
Point de fusion: 56,7 °C
Densité: 2,05
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149805
Numéro CAS: 13478-00-7
EINECS: 236-068-5
UN: 2725
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 14,6513