Imprimer
Fer (III) nitrate nonahydraté 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
Synonyme(s): Trinitrate de fer nonahydraté, Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eau
24175.233EA 84 EUR
24175.233 24175.290 24175.260
Fer (III) nitrate nonahydraté 99,0-101,0, AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. zA
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Poids moléculaire: 404 g/mol
Point d'ébullition: 125
Point de fusion: 47
Densité: 1.68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 13,04057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay 99.0 - 101.0 %
Free acid Max. 0.05 meq/g
Insolubility in water Max. 0.02 %
Not precipitated by NH4OH (as SO4) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 50 ppm
K (Potassium) Max. 50 ppm
Mg (Magnesium) Max. 10 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.02 %
Na (Sodium) Max. 50 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test