Imprimer
Fer (III) nitrate nonahydraté ≥98%, TECHNICAL
Marques : VWR Chemicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
24174.296EA 117 EUR
24174.296 24174.365
Fer (III) nitrate nonahydraté ≥98%, TECHNICAL
Fer (III) nitrate nonahydraté
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Point d'ébullition: 125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 47 °C
Densité: 1,68 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1,III
Indice Merck: 13,04057
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay Min. 98 %