Fer (III) nitrate nonahydraté, EMSURE® pour analyses, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Trinitrate de fer nonahydraté, Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eau
M-Clarity™ (Niveau de Qualité) = MQ300
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Poids moléculaire: 404 g/mol Point d'ébullition: 125 Point de fusion: 47 Densité: 1.68 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149708 Numéro CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 8 II Indice Merck: 13,04057 |
Résultats des tests de spécification
Assay (complexometric) | 99.0 - 101.0 % |
Insoluble matter | ≤ 0.005 % |
Free acid (as HNO₃) | ≤ 0.3 % |
Chloride (Cl) | ≤ 0.0005 % |
Phosphate (PO₄) | ≤ 0.005 % |
Sulfate (SO₄) | ≤ 0.005 % |
Ca (Calcium) | ≤ 0.005 % |
Cu (Copper) | ≤ 0.005 % |
K (Potassium) | ≤ 0.005 % |
Mg (Magnesium) | ≤ 0.001 % |
Mn (Manganese) | ≤ 0.02 % |
Na (Sodium) | ≤ 0.005 % |
Pb (Lead) | ≤ 0.001 % |
Zn (Zinc) | ≤ 0.001 % |