Fer (III) nitrate nonahydraté 98.0-101.0% ACS
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 98.0-101.0%
CAS No.: 7782-61-8
Molecular Formula: FeN3O9.9H2O
Formula Weight: 403.99 (241.86anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.684
Appearance: Pale purple
Odour: Acidic
Melting Point: 47°
Boiling Point: 125° dec.
Solubility: Freely soluble in water, alcohol, acetone. Slightly soluble in cold and concentrated HNO3
Merck Reference: 14,4027
UN No.: 1466
MDL No.: MFCD00149708
Formule:
Fe(NO₃)₃·9H₂O Point d'ébullition: 125 °C (déc.) Point de fusion: 47 °C Densité: 1,684 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149708 Numéro CAS: 7782-61-8 EINECS: 233-899-5 UN: 1466 ADR: 5.1,III Indice Merck: 14,4027 |