Imprimer
Fer (III) nitrate nonahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trinitrate de fer nonahydraté, Fer (III) nitrate à 9 molécules d'eau
10715.06 10715.14
10715.06EA 162 EUR
10715.06 10715.14
Fer (III) nitrate nonahydraté ≥99.999% (base métaux), Puratronic®
Fer (III) nitrate nonahydraté
Purity: 99.999% CAS No.: 7782-61-8 Molecular Formula: Fe(NO3)3.xH2O (x~9) Formula Weight: 241.86(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates Density: 1.684 Appearance: Pale purple Odour: Acidic Melting Point: 47° Boiling Point: 125° dec. Merck Reference: 14,4027 UN No.: 1466 MDL No.: MFCD00149708
Formule: Fe(NO₃)₃·9H₂O
Poids moléculaire: 404 g/mol
Point d'ébullition: 125 °C (déc.)
Point de fusion: 47
Densité: 1.684
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149708
Numéro CAS: 7782-61-8
EINECS: 233-899-5
UN: 1466
ADR: 5.1 III
Indice Merck: 14,4027