Imprimer
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥97.7%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate cobalt hexahydraté, Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eau
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
11341.14EA 75.5 EUR
11341.14 11341.30 11341.A1 11341.A7
Cobalt (II) nitrate hexahydraté ≥97.7%
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Purity: 97.7% min CAS No.: 10026-22-9 Molecular Formula: Co(NO3)2.6H2O Formula Weight: 291.04 (182.94anhy) Physical Form: Crystalline Density: 1.87 Refractive Index: 1.52 Appearance: Red Odour: Odourless Melting Point: 55-56° Merck Reference: 14,2444 UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149647
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Poids moléculaire: 291.03 g/mol
Point de fusion: 55…56 °C
Densité: 1.87
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
Indice Merck: 13,02469