Imprimer
Cobalt (II) nitrate hexahydraté 98+% ACS
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Nitrate cobalt hexahydraté, Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eau
423580050 423581000 423585000 423580025
ACRO423580050EA 72.6 EUR
ACRO423580050 ACRO423581000 ACRO423585000 ACRO423580025
Cobalt (II) nitrate hexahydraté 98+% ACS
Cobalt (II) nitrate hexahydraté
Formule: Co(NO₃)₂·6H₂O
Poids moléculaire: 291.03 g/mol
Point de fusion: 55 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149647
Numéro CAS: 10026-22-9
EINECS: 233-402-1
UN: 1477
ADR: 5.1 II
Indice Merck: 13,02469
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals
Titration Complexometric 98.0 to 102.0 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Sulfate (SO4) ≤50 ppm
Calcium (Ca) ≤50 ppm
Copper (Cu) ≤20 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Lead (Pb) ≤20 ppm
Magnesium (Mg) ≤50 ppm
Nickel (Ni) ≤1500 ppm
Potassium (K) ≤100 ppm
Sodium (Na) ≤500 ppm
Zinc (Zn) ≤100 ppm
Insoluble matter ≤0.01 %