Cobalt (II) nitrate hexahydraté 99%, pur
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Nitrate cobalt hexahydraté, Cobalt (II) nitrate à 6 molécules d'eau
Formule:
Co(NO₃)₂·6H₂O Point de fusion: 55 °C Densité: 1,88 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149647 Numéro CAS: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,II Indice Merck: 13,02469 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Pink to red to brown Adhering crystalline powder or crystals or chips |
Titration Complexometric | ≥98.5 % |