Imprimer
Nickel (II) fluorure tetrahydraté ≥98%
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
14132.18 14132.30
14132.18EA 68.4 EUR
14132.18 14132.30
Nickel (II) fluorure tetrahydraté ≥98%
Nickel (II) fluorure tetrahydraté
Purity: 98+% CAS No.: 13940-83-5 Molecular Formula: NiF2.4H2O Formula Weight: 168.77 (96.71anhy) Physical Form: Powder Odour: Odourless UN No.: 3288 MDL No.: MFCD00016263
Formule: F₂Ni·4H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016263
Numéro CAS: 13940-83-5
EINECS: 233-071-3
UN: 3288
ADR: 6.1,III