Chlorure de ruthenium (III) hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.99%
CAS No.: 14898-67-0
Molecular Formula: RuCl3.xH2O
Formula Weight: 207.43(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Black
Melting Point: 100°dec
Merck Reference: 14,8302
UN No.: 3260
MDL No.: MFCD00149844
Formule:
Cl₃Ru·xH₂O Densité: 3,11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149844 Numéro CAS: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,III Indice Merck: 14,8302 |