Chlorure de ruthenium (III) hydraté (35 - 40% Ru)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Synonyme(s):
Ruthénium (III) chlorure hydraté, Trichlorure de ruthenium hydraté
Formule:
Cl₃Ru·xH₂O Point de fusion: ? 300 °C Densité: 3,11 g/cm³ (20 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149844 Numéro CAS: 14898-67-0 EINECS: 233-167-5 UN: 3260 ADR: 8,II |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Dark brown to black Powder |
Assay | 35 to 40 % (Ru) |
Additional info | Trace analysis values are based on Ru |
Calcium (Ca) | ≤300 ppm |
Copper (Cu) | ≤300 ppm |
Gold (Au) | ≤300 ppm |
Iridium (Ir) | ≤500 ppm |
Iron (Fe) | ≤300 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤300 ppm |
Osmium (Os) | ≤100 ppm |
Palladium (Pd) | ≤500 ppm |
Platinum (Pt) | ≤500 ppm |
Potassium (K) | ≤300 ppm |
Rhodium (Rh) | ≤500 ppm |
Silicon (Si) | ≤300 ppm |
Silver (Ag) | ≤300 ppm |
Sodium (Na) | ≤300 ppm |