Imprimer
Chlorure de rhodium (III) hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
43702.03 43702.06
43702.03EA 1590 EUR
43702.03 43702.06
Chlorure de rhodium (III) hydraté ≥99.99% (base métaux), Premion®
Chlorure de rhodium (III) hydraté
Purity: 99.99% CAS No.: 20765-98-4 Molecular Formula: RhCl3.xH2O Formula Weight: 209.26(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark red Melting Point: 100° dec. Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00149839
Formule: Cl₃Rh·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4
Indice Merck: 14,8188