Imprimer
Chlorure de rhodium (III) hydraté (38,5 - 45,5% Rh)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Trichlorure de rhodium hydraté, Rhodium (III) chlorure hydraté
11032.03 11032.06 11032.14 11032.01
11032.03EA 1590 EUR
11032.03 11032.06 11032.14 11032.01
Chlorure de rhodium (III) hydraté (38,5 - 45,5% Rh)
Chlorure de rhodium (III) hydraté
CAS No.: 20765-98-4 Molecular Formula: RhCl3.xH2O Formula Weight: 209.26(anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Appearance: Dark Red Melting Point: 100° dec. Solubility: Soluble in alcohol, water. Slightly soluble in acetone Merck Reference: 14,8188 MDL No.: MFCD00149839
Formule: Cl₃Rh·H₂O
Poids moléculaire: 227.28 g/mol
Point de fusion: 100 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149839
Numéro CAS: 20765-98-4
EINECS: 233-165-4