Nickel (II) chlorure hydraté ≥99.995% (base métaux), Puratronic®
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.995%
CAS No.: 69098-15-3
Molecular Formula: Cl2Ni.xH2O
Formula Weight: 129.60(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Green
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149808
Formule:
Cl₂Ni·H₂O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149808 Numéro CAS: 69098-15-3 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6505 |