Imprimer
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Marques : MP Biomedicals
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
0215582591 0215582590
ICNA0215582591EA 144 EUR
ICNA0215582591 ICNA0215582590
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Soluble in water(100 mg/ml) and alcohol.
Formule: NiCl₂·6H₂O
Point de fusion: 140 °C
Densité: 1,84 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1,III
Indice Merck: 13,06529