Nickel (II) chlorure hexahydraté ≥99.95% (base métaux)
Marques : Thermo Fisher ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Purity: 99.95%
CAS No.: 7791-20-0
Molecular Formula: Cl2Ni.6H2O
Formula Weight: 237.71 (129.60anhy)
Physical Form: Crystalline
Density: 1.92
Appearance: Green
Odour: Odourless
pH: 4.9
Melting Point: 140° -H2O
Merck Reference: 14,6505
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00149809
Formule:
NiCl₂·6H₂O Point de fusion: 140 °C (-H₂O) Densité: 1,92 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00149809 Numéro CAS: 7791-20-0 EINECS: 231-743-0 UN: 3288 ADR: 6.1,III Indice Merck: 14,6505 |