Imprimer
Nickel (II) chlorure hexahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Marques : Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Dichlorure de nickel hexahydraté
193570050 193570250 193571000
ACRO193570050EA 112 EUR
ACRO193570050 ACRO193570250 ACRO193571000
Nickel (II) chlorure hexahydraté 99.999% (sur base traces de métaux)
Nickel (II) chlorure hexahydraté
Formule: NiCl₂·6H₂O
Poids moléculaire: 237.69 g/mol
Point de fusion: 140
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149809
Numéro CAS: 7791-20-0
EINECS: 231-743-0
UN: 3288
ADR: 6.1 III
Indice Merck: 13,06529
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Green Crystalline powder or crystals and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.001 %
Nickel (Ni) 24 to 26 %